2-Decyltetradecan-1-amine ≥92.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D5359-1ML D5359-5ML
TCIAD5359-1MLEA 98 EUR
TCIAD5359-1ML TCIAD5359-5ML
2-Decyltetradecan-1-amine ≥92.0% (by GC, titration analysis)
2-Decyltetradecan-1-amine
Formula: C₂₄H₅₁N
Número MDL: MFCD26407439
Núm. CAS: 62281-07-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 92.0 %