Ácido 3,5-dimetoxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5360-1G D5360-5G
TCIAD5360-1GEA 49 EUR
TCIAD5360-1G TCIAD5360-5G
Ácido 3,5-dimetoxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,5-dimetoxifenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₄H₂₁BO₄
Número MDL: MFCD05865191
Núm. CAS: 365564-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77e488b212d40809d4e119553b06236e551f2d20&vid=77e488b212d40809d4e119553b06236e551f2d20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C