Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5364-25G D5364-5G
TCIAD5364-25GEA 214 EUR
TCIAD5364-25G TCIAD5364-5G
Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate
Formula: C₉H₉NO₄
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD00518827
Núm. CAS: 4591-55-3
EINECS: 224-981-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C