Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5365-200MG D5365-1G
TCIAD5365-200MGEA 44 EUR
TCIAD5365-200MG TCIAD5365-1G
Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate
Formula: C₈H₁₆N₂O₄
Pto. de fusión: 108°C
Número MDL: MFCD19443326
Núm. CAS: 19740-72-8
EINECS: 243-263-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68dacc01d4be7b3cbd04ca546136de9f2089b5a9&vid=68dacc01d4be7b3cbd04ca546136de9f2089b5a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %