Dehydrocostus Lactone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(3aS,6aR,9aR,9bS)-3,6,9-Trimethylenedecahydroazuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, (3aS,6aR,9aR,9bS)-3,6,9-Trimethylenedecahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one
D5366-10MG
D5366-50MG
TCIAD5366-10MGEA
30
EUR
TCIAD5366-10MG
TCIAD5366-50MG
Dehydrocostus Lactone ≥98.0% (por GC)
Dehydrocostus Lactone
Formula:
C₁₅H₁₈O₂ MW: 230,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00210277 Núm. CAS: 477-43-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 57.0 to 61.0 deg-C |