Tetrafluoroborato de 1-decil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5373-25G
D5373-5G
TCIAD5373-25GEA
289
EUR
TCIAD5373-25G
TCIAD5373-5G
Tetrafluoroborato de 1-decil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Tetrafluoroborato de 1-decil-3-metilimidazolio
Formula:
C₁₄H₂₇BF₄N₂ Pto. de fusión: -4°C |
Número MDL:
MFCD09038853 Núm. CAS: 244193-56-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |