Diethylene glycol diacrylate ≥75.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with HQ + MEHQ
D5381-25G D5381-100G
TCIAD5381-25GEA 38 EUR
TCIAD5381-25G TCIAD5381-100G
Diethylene glycol diacrylate ≥75.0% (por GC) estabilizado
Diethylene glycol diacrylate
Formula: C₁₀H₁₄O₅
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00014939
Núm. CAS: 4074-88-8
EINECS: 223-791-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba227bfe57d152682a7b6677120e90ba026ff80f&vid=ba227bfe57d152682a7b6677120e90ba026ff80f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %