3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-propen-1-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5384-1G
D5384-5G
TCIAD5384-1GEA
50
EUR
TCIAD5384-1G
TCIAD5384-5G
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-propen-1-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formula:
C₁₁H₁₃NO MW: 175,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00121193 Núm. CAS: 1201-93-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |