9,9'-Diethyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5387-1G
D5387-5G
TCIAD5387-1GEA
82
EUR
TCIAD5387-1G
TCIAD5387-5G
9,9'-Diethyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥97.0% (by total nitrogen basis)
9,9'-Diethyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole
Formula:
C₂₈H₂₄N₂ |
Número MDL:
MFCD32062883 Núm. CAS: 20466-00-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 190.0 to 194.0 deg-C |