3,4-Diclorobenzohidrazida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-Dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzohydrazide, 3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic hydrazide
D5392-1G
D5392-5G
TCIAD5392-1GEA
51
EUR
TCIAD5392-1G
TCIAD5392-5G
3,4-Diclorobenzohidrazida ≥98.0% (por GC)
3,4-Diclorobenzohidrazida
Formula:
C₇H₆Cl₂N₂O MW: 205,04 g/mol |
Número MDL:
MFCD00017057 Núm. CAS: 28036-91-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |