3-Diethylamino-1-propyne ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N-Diethylpropargylamine
D5393-5ML D5393-25ML
TCIAD5393-5MLEA 43 EUR
TCIAD5393-5ML TCIAD5393-25ML
3-Diethylamino-1-propyne ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Diethylamino-1-propyne
Formula: C₇H₁₃N
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de inflamación: 20°C
Número MDL: MFCD00039881
Núm. CAS: 4079-68-9
EINECS: 223-804-5
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %