1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5396-1G D5396-5G
TCIAD5396-1GEA 58 EUR
TCIAD5396-1G TCIAD5396-5G
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07636581
Núm. CAS: 536755-29-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %