Diazoxide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide
D5402-250MG D5402-1G
TCIAD5402-250MGEA 63 EUR
TCIAD5402-250MG TCIAD5402-1G
Diazoxide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Diazoxide
Formula: C₈H₇ClN₂O₂S
MW: 230,666 g/mol
Número MDL: MFCD00078578
Núm. CAS: 364-98-7
EINECS: 206-668-1
Índice Merck: 14,03004
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b87d2d035ea29b779fc57cbb5114d16201cf121&vid=7b87d2d035ea29b779fc57cbb5114d16201cf121&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %