2,7-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5403-1G D5403-5G
TCIAD5403-1GEA 99 EUR
TCIAD5403-1G TCIAD5403-5G
2,7-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole
Formula: C₁₉H₂₁Br₂N
Número MDL: MFCD30742903
Núm. CAS: 1173071-58-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a74c0f9f3cdeec49716f88a49534b284ad6cef&vid=50a74c0f9f3cdeec49716f88a49534b284ad6cef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C