1,3-Di(2-pyridyl)propane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5415-25G
D5415-500G
TCIAD5415-25GEA
76
EUR
TCIAD5415-25G
TCIAD5415-500G
1,3-Di(2-pyridyl)propane ≥97.0% (por GC)
1,3-Di(2-pyridyl)propane
Formula:
C₁₃H₁₄N₂ MW: 198,27 g/mol Pto. Ebullición: 117°C |
Núm. CAS:
15937-81-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...