3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5423-200MG D5423-1G
TCIAD5423-200MGEA 61 EUR
TCIAD5423-200MG TCIAD5423-1G
3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine ≥95.0% (por GC)
3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine
Formula: C₉H₁₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08705268
Núm. CAS: 255901-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d5a7c2f9893918ce0a0c4353bb67afc100fe535&vid=8d5a7c2f9893918ce0a0c4353bb67afc100fe535&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C