2,7-Diphenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5427-1G D5427-5G
TCIAD5427-1GEA 81 EUR
TCIAD5427-1G TCIAD5427-5G
2,7-Diphenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2,7-Diphenyl-9H-carbazole
Formula: C₂₄H₁₇N
MW: 319,41 g/mol
Número MDL: MFCD30478534
Núm. CAS: 42448-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b5a4fa5d86d38de197e06d40ec9b905c1e98902&vid=9b5a4fa5d86d38de197e06d40ec9b905c1e98902&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %