10,15-Dihydro-5H-diindolo[3,2-a:3',2'-c]carbazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D5428-200MG D5428-1G
TCIAD5428-200MGEA 65 EUR
TCIAD5428-200MG TCIAD5428-1G
10,15-Dihydro-5H-diindolo[3,2-a:3',2'-c]carbazole ≥98.0% (by HPLC)
10,15-Dihydro-5H-diindolo[3,2-a:3',2'-c]carbazole
Formula: C₂₄H₁₅N₃
Pto. de fusión: 350°C
Número MDL: MFCD21609440
Núm. CAS: 109005-10-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e14d9bd35d23a1d41a4cf276df079ef7ca75fc66&vid=e14d9bd35d23a1d41a4cf276df079ef7ca75fc66&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %