2,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5429-1G D5429-5G
TCIAD5429-1GEA 42 EUR
TCIAD5429-1G TCIAD5429-5G
2,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Pto. Ebullición: 172°C
Número MDL: MFCD03427194
Núm. CAS: 1810-72-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48449af29deafb8e411ddbf8c602b5e5f155b192&vid=48449af29deafb8e411ddbf8c602b5e5f155b192&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C