Ácido 3,5-dinitrofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3-Dinitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 2-(3,5-Dinitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-Dinitrophenylboronic acid Pinacol ester
D5431-200MG D5431-1G
TCIAD5431-200MGEA 90 EUR
TCIAD5431-200MG TCIAD5431-1G
Ácido 3,5-dinitrofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Ácido 3,5-dinitrofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₅BN₂O₆
Número MDL: MFCD11504965
Núm. CAS: 428820-95-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7040112e25d928a1d421fe5db66cab5de41d3aa1&vid=7040112e25d928a1d421fe5db66cab5de41d3aa1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C