6,6''-Dibromo-2,2':6',2''-terpyridine ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5432-200MG
D5432-1G
TCIAD5432-200MGEA
94
EUR
TCIAD5432-200MG
TCIAD5432-1G
6,6''-Dibromo-2,2':6',2''-terpyridine ≥94.0% (por GC)
6,6''-Dibromo-2,2':6',2''-terpyridine
Formula:
C₁₅H₉Br₂N₃ MW: 391,07 g/mol |
Número MDL:
MFCD01863557 Núm. CAS: 100366-66-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 94.0 % |