N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N',9,9-tetraphenyl-9H-fluorene-2,7-diamine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D5443-200MG
D5443-1G
TCIAD5443-200MGEA
41
EUR
TCIAD5443-200MG
TCIAD5443-1G
N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N',9,9-tetraphenyl-9H-fluorene-2,7-diamine ≥98.0% (by HPLC)
N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N',9,9-tetraphenyl-9H-fluorene-2,7-diamine
Formula:
C₅₇H₄₀N₂ |
Número MDL:
MFCD11112145 Núm. CAS: 357645-40-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 237.0 to 241.0 deg-C |