(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Hydroxymethyl EDOT, EDT-methanol
D5447-1G
D5447-200MG
TCIAD5447-1GEA
212
EUR
TCIAD5447-1G
TCIAD5447-200MG
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol ≥97.0% (por GC)
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Formula:
C₇H₈O₃S MW: 172,20 g/mol Pto. Ebullición: 120°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11045357 Núm. CAS: 146796-02-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...