2,7-Dibromo-9-phenyl-9H-fluoren-9-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,7-Dibromo-9-hydroxy-9-phenyl-9H-fluorene
D5448-5G
D5448-25G
TCIAD5448-5GEA
78
EUR
TCIAD5448-5G
TCIAD5448-25G
2,7-Dibromo-9-phenyl-9H-fluoren-9-ol ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromo-9-phenyl-9H-fluoren-9-ol
Formula:
C₁₉H₁₂Br₂O MW: 416,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD09953789 Núm. CAS: 132717-37-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 164.0 to 168.0 deg-C |