Diethyl (4-Bromophenyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4-Bromophenyl)phosphonic acid Diethyl ester
D5453-200MG D5453-1G
TCIAD5453-200MGEA 96 EUR
TCIAD5453-200MG TCIAD5453-1G
Diethyl (4-Bromophenyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (4-Bromophenyl)phosphonate
Formula: C₁₀H₁₄BrO₃P
MW: 293,10 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00769296
Núm. CAS: 20677-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=370979bde2a9c80ab65c52457f661722543e98d2&vid=370979bde2a9c80ab65c52457f661722543e98d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %