Diphenyl Phenylphosphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5454-200MG D5454-1G
TCIAD5454-200MGEA 72 EUR
TCIAD5454-200MG TCIAD5454-1G
Diphenyl Phenylphosphonate ≥98.0% (por GC)
Diphenyl Phenylphosphonate
Formula: C₁₈H₁₅O₃P
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: 75°C
Número MDL: MFCD00216888
Núm. CAS: 3049-24-9
EINECS: 221-261-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d8c92662854fb854bc083eff6c40d3d93d5272c&vid=4d8c92662854fb854bc083eff6c40d3d93d5272c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C