2,5-Diphenylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5456-1G D5456-5G
TCIAD5456-1GEA 102 EUR
TCIAD5456-1G TCIAD5456-5G
2,5-Diphenylpyridine ≥98.0% (por GC)
2,5-Diphenylpyridine
Formula: C₁₇H₁₃N
Pto. Ebullición: 255°C
Número MDL: MFCD00444961
Núm. CAS: 15827-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2daf915bfcbb7fab1f79712234c713c843f6cb6a&vid=2daf915bfcbb7fab1f79712234c713c843f6cb6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C