4,4'-Dimetilbenzhidrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Alcohol 4,4'-dimetilbencidrilico
D5460-1G D5460-5G
TCIAD5460-1GEA 65 EUR
TCIAD5460-1G TCIAD5460-5G
4,4'-Dimetilbenzhidrol ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dimetilbenzhidrol
Formula: C₁₅H₁₆O
MW: 212.29 g/mol
Número MDL: MFCD00017216
Núm. CAS: 885-77-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5768452a85e9962920656368ba890f6bc65d1630&vid=5768452a85e9962920656368ba890f6bc65d1630&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C