Dynasore ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N'-(3,4-Dihydroxybenzylidene)-3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-Hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid (3,4-Dihydroxybenzylidene)hydrazide
D5461-10MG D5461-50MG
TCIAD5461-10MGEA 81 EUR
TCIAD5461-10MG TCIAD5461-50MG
Dynasore ≥98.0% (by HPLC)
Dynasore
Formula: C₁₈H₁₄N₂O₄
MW: 322.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00292551
Núm. CAS: 304448-55-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.00 to 9.00 %