2-Aminotereftalato de dimetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
D5462-25G D5462-5G
TCIAD5462-25GEA 113 EUR
TCIAD5462-25G TCIAD5462-5G
2-Aminotereftalato de dimetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminotereftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209.2 g/mol
Número MDL: MFCD00008427
Núm. CAS: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C