Ácido 2-(dimetilamino)benzoico ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Dimethylaminobenzoic acid
D5463-5G
D5463-25G
TCIAD5463-5GEA
228
EUR
TCIAD5463-5G
TCIAD5463-25G
Ácido 2-(dimetilamino)benzoico ≥98.0% (by HPLC)
Ácido 2-(dimetilamino)benzoico
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00016496 Núm. CAS: 610-16-2 EINECS: 210-209-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |