Dihydromyricetin ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D5464-200MG
D5464-1G
TCIAD5464-200MGEA
96
EUR
TCIAD5464-200MG
TCIAD5464-1G
Dihydromyricetin ≥97.0% (by HPLC)
Dihydromyricetin
Formula:
C₁₅H₁₂O₈ Pto. de fusión: 248°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00189451 Núm. CAS: 27200-12-0 Índice Merck: 14,00579 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +15.5 to +17.0 deg (C=0.9, methanol) |