Cloromalonato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Chloromalonic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-chloromalonate
D5467-5G D5467-25G
TCIAD5467-5GEA 30 EUR
TCIAD5467-5G TCIAD5467-25G
Cloromalonato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Cloromalonato de dimetilo
Formula: C₅H₇ClO₄
Pto. Ebullición: 208°C
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00042837
Núm. CAS: 28868-76-0
EINECS: 249-275-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe23b29749e22207ded0c5bc67f3abfa91d00c7b&vid=fe23b29749e22207ded0c5bc67f3abfa91d00c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %