1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D5468-25G D5468-5G
TCIAD5468-25GEA 180 EUR
TCIAD5468-25G TCIAD5468-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por GC)
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Número MDL: MFCD00159636
Núm. CAS: 5744-56-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR