3,5-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Lutidine N-Oxide, 3,5-Dimethylpyridine 1-oxide, 3,5-Dimethylpyridine N-Oxide
D5469-25G D5469-5G
TCIAD5469-25GEA 357 EUR
TCIAD5469-25G TCIAD5469-5G
3,5-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
3,5-Lutidine-N-oxide
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Pto. Ebullición: 168°C
Número MDL: MFCD00126839
Núm. CAS: 3718-65-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C