6-Dehydronandrolone Acetate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 17beta-Acetoxyestra-4,6-dien-3-one
D5471-1G D5471-5G
TCIAD5471-1GEA 46 EUR
TCIAD5471-1G TCIAD5471-5G
6-Dehydronandrolone Acetate ≥98.0% (by HPLC)
6-Dehydronandrolone Acetate
Formula: C₂₀H₂₆O₃
MW: 314,43 g/mol
Número MDL: MFCD00271529
Núm. CAS: 2590-41-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -37.0 to -40.0 deg (C=1,CHCl3)