N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5475-1G D5475-5G
TCIAD5475-1GEA 75 EUR
TCIAD5475-1G TCIAD5475-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (por GC)
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD02684314
Núm. CAS: 52898-49-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %