3,4-Diethoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5478-1G
D5478-5G
TCIAD5478-1GEA
51
EUR
TCIAD5478-1G
TCIAD5478-5G
3,4-Diethoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Diethoxyaniline
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂ |
Número MDL:
MFCD00026782 Núm. CAS: 39052-12-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |