β-Fenilpropiofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: beta-Phenylpropiophenone, 1,3-Diphenyl-1-propanone
D5479-1G D5479-5G
TCIAD5479-1GEA 16 EUR
TCIAD5479-1G TCIAD5479-5G
β-Fenilpropiofenona ≥98.0% (por GC)
β-Fenilpropiofenona
Formula: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Pto. Ebullición: 360°C
Número MDL: MFCD00039563
Núm. CAS: 1083-30-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C