Dolasetron Mesylate monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: rel-(5s,6R,8r,9aS)-3-Oxooctahydro-1H-2,6-methanoquinolizin-8-yl 1H-indole-3-carboxylate methanesulphonate hydrate, Dolasetron methanesulphonate, Dolasetron Mesylate hydrate
D5481-200MG D5481-50MG
TCIAD5481-200MGEA 558 EUR
TCIAD5481-200MG TCIAD5481-50MG
Dolasetron Mesylate monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Dolasetron Mesylate monohydrate
Formula: C₁₉H₂₀N₂O₃·CH₄O₃S·H₂O
MW: 420,48 g/mol
Número MDL: MFCD01718979
Núm. CAS: 878143-33-0
Índice Merck: 14,03411
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.10 to 6.70 %
Water 3.0 to 5.0 %