2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5484-1G D5484-200MG
TCIAD5484-1GEA 107 EUR
TCIAD5484-1G TCIAD5484-200MG
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine
Formula: C₁₂H₉F₂N
MW: 205,21 g/mol
Número MDL: MFCD17170319
Núm. CAS: 583052-21-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C