2,6-Dibromobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5485-1G
D5485-5G
TCIAD5485-1GEA
61
EUR
TCIAD5485-1G
TCIAD5485-5G
2,6-Dibromobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dibromobenzoic acid
Formula:
C₇H₄Br₂O₂ Pto. Ebullición: 335°C |
Número MDL:
MFCD00234254 Núm. CAS: 601-84-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 150.0 to 154.0 deg-C |