1,2-Dibromo-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5486-1G
D5486-5G
TCIAD5486-1GEA
39
EUR
TCIAD5486-1G
TCIAD5486-5G
1,2-Dibromo-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2-Dibromo-4-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃Br₂NO₂ Pto. Ebullición: 296°C |
Número MDL:
MFCD00055373 Núm. CAS: 5411-50-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |