Dihydrorhodamine 6G
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-[3,6-Bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-9H-xanthen-9-yl]benzoic acid Ethyl ester, Ethyl 2-[3,6-Bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-9H-xanthen-9-yl]benzoate
D5489-25MG
D5489-100MG
TCIAD5489-25MGEA
217
EUR
TCIAD5489-25MG
TCIAD5489-100MG
Dihydrorhodamine 6G
Dihydrorhodamine 6G
Formula:
C₂₈H₃₂N₂O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
217176-83-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 6.0 to 6.6 % |