2-Decyl-7-phenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene ≥99.5% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ph-BTBT-10, 2-Decyl-7-phenylbenzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene, Ph-BTBT-C10
D5491-100MG
D5491-250MG
D5491-1G
TCIAD5491-100MGEA
276
EUR
TCIAD5491-100MG
TCIAD5491-250MG
TCIAD5491-1G
2-Decyl-7-phenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene ≥99.5% (by HPLC)
2-Decyl-7-phenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene
Formula:
C₃₀H₃₂S₂ Pto. de fusión: 225°C |
Núm. CAS:
1398395-83-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.5 area% |
Hole Mobility (mu FET) | min. 10.0 cm2/Vs (ODTS Si/SiO2 substrate) |