1,2-Dibromo-4-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Dibromo-4-iodobenzene
D5493-1G D5493-5G
TCIAD5493-1GEA 45 EUR
TCIAD5493-1G TCIAD5493-5G
1,2-Dibromo-4-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2-Dibromo-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃Br₂I
Número MDL: MFCD09753707
Núm. CAS: 909072-74-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C