2-Dibenzofuranamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Aminodibenzofuran, Dibenzo[b,d]furan-2-amine
D5494-1G D5494-5G
TCIAD5494-1GEA 93 EUR
TCIAD5494-1G TCIAD5494-5G
2-Dibenzofuranamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Dibenzofuranamine
Formula: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Número MDL: MFCD00033416
Núm. CAS: 3693-22-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C