1,3,5-Tris[4-[(E)-2-(2,6-di-tert-butylpyrylium-4-yl)vinyl]phenyl]benzene tetrafluoroborate ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
D5497-200MG D5497-1G
TCIAD5497-200MGEA 109 EUR
TCIAD5497-200MG TCIAD5497-1G
1,3,5-Tris[4-[(E)-2-(2,6-di-tert-butylpyrylium-4-yl)vinyl]phenyl]benzene tetrafluoroborate ≥90.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris[4-[(E)-2-(2,6-di-tert-butylpyrylium-4-yl)vinyl]phenyl]benzene tetrafluoroborate
Formula: C₆₉H₈₁B₃F₁₂O₃
Número MDL: MFCD31618136
Núm. CAS: 2056254-18-1
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14dd33fe450b2ee8a84ff36c8f16fbf10709af93&vid=d7f388fc4b3cab672ca0632884a51e8252f63a1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%