Di(N-succinimidyl) L-Tartrate
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid Di(N-succinimidyl) ester, L-Tartaric acid Di(N-succinimidyl) ester, Di(N-succinimidyl) (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinate
D5500-50MG D5500-250MG
TCIAD5500-50MGEA 79 EUR
TCIAD5500-50MG TCIAD5500-250MG
Di(N-succinimidyl) L-Tartrate
Di(N-succinimidyl) L-Tartrate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₁₀
MW: 344,23 g/mol
Núm. CAS: 62069-75-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 7.70 to 8.50 %