2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5505-1G D5505-5G
TCIAD5505-1GEA 107 EUR
TCIAD5505-1G TCIAD5505-5G
2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₆Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00234591
Núm. CAS: 26032-72-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C